About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21NO4
CAS号:
分子量:
339.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥96.0%
表单
solid
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN(C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-20(2,18(22)23)21(3)19(24)25-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17H,12H2,1-3H3,(H,22,23)
InChI key
HFPNKXXPYGPHJQ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3