Merck
707112
Sigma-Aldrich
噻唑-4-甲酸乙酯
97%
别名:
噻唑-4-羧酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NO2S
CAS号:
分子量:
157.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
51-55 °C
官能基
ester
SMILES 字串
CCC(=O)c1cscn1
InChI
1S/C6H7NO2S/c1-2-9-6(8)5-3-10-4-7-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI 密鑰
XDOKFEJMEJKVGX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)