Merck
706736
Sigma-Aldrich
1-烯丙基-3-甲苯
97%
别名:
3-烯丙基甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12
CAS号:
分子量:
132.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.511
沸点
60 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C
官能团
allyl
SMILES字符串
Cc1cccc(CC=C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-3-5-10-7-4-6-9(2)8-10/h3-4,6-8H,1,5H2,2H3
InChI key
JVQAREFZPKBHPG-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
140.0 °F
闪点(°C)
60 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)