方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.572
密度
1.552 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
ketone
SMILES字符串
CC(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-9-7(6)8/h2-4H,1H3
InChI key
VYJZSPNXTDPUJW-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C