Merck
705160
Sigma-Aldrich
3,5,6,8-四溴-1,10-菲咯啉
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H4Br4N2
CAS号:
分子量:
495.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
SMILES 字串
Brc1cnc2c(c1)c(Br)c(Br)c3cc(Br)cnc23
InChI
1S/C12H4Br4N2/c13-5-1-7-9(15)10(16)8-2-6(14)4-18-12(8)11(7)17-3-5/h1-4H
InChI 密鑰
BAPJVWLAFSQLNX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2