Merck
705012
Sigma-Aldrich
N-甲基亚氨二乙酸 二钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7NNa2O4
分子量:
191.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
mp
>300 °C
官能团
amine
SMILES字符串
[Na+].[Na+].CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4.2Na/c1-6(2-4(7)8)3-5(9)10;;/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZUCSYDIQCDIPLJ-UHFFFAOYSA-L
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)