Merck
704768
Sigma-Aldrich
2-(吡咯烷-1-基)吡啶-3-硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13BN2O2
分子量:
192.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
powder
mp
107-112 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OB(O)c1cccnc1N2CCCC2
InChI
1S/C9H13BN2O2/c13-10(14)8-4-3-5-11-9(8)12-6-1-2-7-12/h3-5,13-14H,1-2,6-7H2
InChI key
ROELQLBROWVGFW-UHFFFAOYSA-N
一般描述
可能含不定量的酸酐。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)