Merck
703958
Sigma-Aldrich
2-氯-4-氟苯甲酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3Cl2FO
CAS号:
分子量:
193.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.551
密度
1.447 g/mL at 25 °C
官能团
acyl chloride
chloro
fluoro
SMILES字符串
Fc1ccc(C(Cl)=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-6-3-4(10)1-2-5(6)7(9)11/h1-3H
InChI key
POIAZJJVWRVLBO-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
225.0 °F
闪点(°C)
107.2 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)