Merck
703133
Sigma-Aldrich
二甲基亚砜-13C2, d6
99 atom % 13C, 99 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2D6OS
分子量:
86.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191600
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
99 atom % D
表单
liquid
沸点
189 °C
密度
1.212 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+8
SMILES字符串
[2H][13C]([2H])([2H])S(=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-KLFIIISESA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
179.6 °F
闪点(°C)
82 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)