Merck
702811
Sigma-Aldrich
氧化铟涂覆的 PET
surface resistivity 60-100 Ω/sq, slide
别名:
氧化铟涂覆的聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
In2O3
分子量:
277.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
表面阻抗
60-100 Ω/sq
長度 × 寬度 × 厚度
150 mm × 150 mm × 0.2 mm
SMILES 字串
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
InChI 密鑰
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)