Merck
700177
Sigma-Aldrich
氧化铟涂覆的 PET
surface resistivity ≤10 Ω/sq, slide
别名:
氧化铟涂覆的聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
In2O3
分子量:
277.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
表单
solid
表面电阻率
≤10 Ω/sq
长度 × 宽度 × 厚度
150 × 150 × 0.2 mm
SMILES字符串
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
InChI key
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
In2O3/Au/Ag 涂覆的 PET 薄膜
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.