About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10N2O2
CAS号:
分子量:
166.18
Beilstein:
4351586
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥98.0%
表单
powder
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
N[C@H](Cc1ccncc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-1-3-10-4-2-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI key
FQFVANSXYKWQOT-SSDOTTSWSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3