Merck
700835
Sigma-Aldrich
(S)-Tol-SDP
别名:
(S)-(-)-7,7′-双[二(4-甲苯基)膦基]-2,2′,3,3′-四氢-1,1′-螺二茚, (S)-(-)-7,7′-双[二(对甲苯基)膦基]-1,1′-螺二氢茚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H42P2
分子量:
644.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
光學活性
[α]22/D −206°, c = 1 in chloroform
mp
154-161 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3cccc4CCC5(CCc6cccc(P(c7ccc(C)cc7)c8ccc(C)cc8)c56)c34
InChI
1S/C45H42P2/c1-31-11-19-37(20-12-31)46(38-21-13-32(2)14-22-38)41-9-5-7-35-27-29-45(43(35)41)30-28-36-8-6-10-42(44(36)45)47(39-23-15-33(3)16-24-39)40-25-17-34(4)18-26-40/h5-26H,27-30H2,1-4H3
InChI 密鑰
VLIOMJFCGWZUON-UHFFFAOYSA-N
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3