Merck
699896
Sigma-Aldrich
4-羟基-7-甲氧基喹啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9NO2
CAS号:
分子量:
175.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
213-217 °C
SMILES字符串
COc1ccc2c(O)ccnc2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-7-2-3-8-9(6-7)11-5-4-10(8)12/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI key
NQUPXNZWBGZRQX-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)