主要文件
699314
Sigma-Aldrich
Pd EnCat® polyTPP30
extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161600
NACRES:
NA.22
表单
powder
质量水平
反应适用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
标记范围
0.4 mmol/g Pd loading
法律信息
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
闪点(°F)
24.8 °F
闪点(°C)
-4 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)