Merck
698091
Sigma-Aldrich
3-羧基苯硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
96%
别名:
3-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12BNO6
分子量:
277.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
96%
表单
powder
mp
253-258 °C
SMILES字符串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(c2)C(O)=O
InChI
1S/C12H12BNO6/c1-14-6-10(15)19-13(20-11(16)7-14)9-4-2-3-8(5-9)12(17)18/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
JRCDMNVJJJCDBU-UHFFFAOYSA-N
一般描述
除去结晶溶剂可能含多达 10% DMSO(质量分数)
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)