Merck
696943
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-2-[(4R,11bS)-3H-二萘并[2,1-c:1′,2′-e]磷杂庚英-4(5H)-基]-1,2-二苯乙胺
kanata purity
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H30NP
分子量:
507.60
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +162°, c = 0.5 in chloroform
mp
91-96 °C
官能基
amine
phenyl
phosphine
SMILES 字串
N[C@H]([C@@H](P1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C36H30NP/c37-35(27-13-3-1-4-14-27)36(28-15-5-2-6-16-28)38-23-29-21-19-25-11-7-9-17-31(25)33(29)34-30(24-38)22-20-26-12-8-10-18-32(26)34/h1-22,35-36H,23-24,37H2/t35-,36-/m0/s1
InChI 密鑰
YHBAPPMVVCHAQC-ZPGRZCPFSA-N
法律資訊
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅供研究使用。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
An increased interest in aminophosphine type ligands used for asymmetric synthesis has been witnessed. This growth in popularity of aminophosphine ligands in asymmetric synthesis is in part due to the growing number of convenient synthetic pathways leading to useful ligand sets.