Merck
696722
Sigma-Aldrich
3,4-二溴噻吩-2,5-二甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2Br2O2S
CAS号:
分子量:
297.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
官能团
aldehyde
bromo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Brc1c(Br)c(C=O)sc1C=O
InChI
1S/C6H2Br2O2S/c7-5-3(1-9)11-4(2-10)6(5)8/h1-2H
InChI key
UIIQKZFRHPLSLU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)