方案
97%
表单
solid
mp
57-62 °C
SMILES字符串
Cc1ccsc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO2S/c1-8-6-7-15-9(8)12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h6-7H,1-5H3
InChI key
DGJCULPYCMEHFZ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3