Merck
696404
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-哌啶-3-甲酸乙酯
95%
别名:
(S)-(+)-N-Boc-哌啶甲酸乙酯, (S)-1,3-哌啶二甲酸 1-叔丁酯 3-乙酯, (S)-1-(叔丁氧基羰基)-哌啶-3-羧酸乙酯, 1-叔丁氧羰基-(3S)-3-哌啶甲酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H23NO4
分子量:
257.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
旋光性
[α]22/D +37, c = 1 in chloroform
mp
35-40 °C
应用
peptide synthesis
官能团
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)[C@H]1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-7-6-8-14(9-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m0/s1
InChI key
YCXCRFGBFZTUSU-JTQLQIEISA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)