Merck
695351
Sigma-Aldrich
4-(4-溴苯氧基)苯酚
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9BrO2
CAS号:
分子量:
265.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
73-78 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9BrO2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,14H
InChI 密鑰
HMBBTPMHPQGJMR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)