Merck
692883
Sigma-Aldrich
铝镍钴合金
alloy 1, disc, size 13 mm × 6 mm
别名:
AlNiCo
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352311
PubChem物質ID:
形狀
disc
成份
Aluminum, 14.5 wt. %
Cobalt, >0.5 wt. %
Iron (remainder)
Nickel, 33.5 wt. %
Silicon, 1.125 wt. %
Titanium, 0.45 wt. %
尺寸
13 mm × 6 mm
SMILES 字串
[Al].[Co].[Ni]
InChI
1S/Al.Co.Ni
InChI 密鑰
VKLQGCFJXKUNRB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
磁参数/特性:
• 最大磁能积 (BH):8.0kJ/m3 (1.0MGsOe)
• 剩余磁感应强度 (Br):0.43T (4.3kGs)
• 矫顽磁力 (Hc):58kA/m (0.73kOe)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
商品
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.