About This Item
经验公式(希尔记法):
C56H54O4P2Ru
CAS号:
分子量:
954.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
powder
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C52H48P2.2C2H4O2.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;2*1-2(3)4;/h9-32H,1-8H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
InChI key
IFUMNSKQNPECEY-UHFFFAOYSA-L
法律信息
与 Takasago 合作销售,仅用于研究目的。日本注册号 1800526、2041996
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
商品
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago