Merck
692123
Sigma-Aldrich
3-(3,5-二氯苯基)丙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8Cl2O2
CAS号:
分子量:
219.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
56-60 °C
官能团
carboxylic acid
chloro
SMILES字符串
OC(=O)CCc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
InChI key
GQICJNXGCGRFBA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)