About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6F2O
CAS号:
分子量:
168.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
80-84 °C
官能团
fluoro
ketone
SMILES字符串
Fc1cc(F)c2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H6F2O/c10-6-3-5-1-2-8(12)9(5)7(11)4-6/h3-4H,1-2H2
InChI key
XWZGNWCKXLECBO-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3