等級
Lonza quality
形狀
powder
製造商/商標名
Lonza Ltd
濃度
99.0-100.3 % (w/w) (T)
mp
217.0-223.0 °C
SMILES 字串
O=C1CC(C)=NN1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(7)6-5-3/h2H2,1H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
NHLAPJMCARJFOG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2