Merck
388459
Sigma-Aldrich
六全溴甲基苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6(CH2Br)6
CAS号:
分子量:
635.65
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
mp
295-297 °C (lit.)
官能团
bromo
SMILES字符串
BrCc1c(CBr)c(CBr)c(CBr)c(CBr)c1CBr
InChI
1S/C12H12Br6/c13-1-7-8(2-14)10(4-16)12(6-18)11(5-17)9(7)3-15/h1-6H2
InChI key
XJOUCILNLRXRTF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)