About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H22N2O · xHBr
CAS号:
分子量:
294.39 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
≥95.5% (HPLC)
96%
形狀
powder
雜質
≤5.0% water
官能基
ketone
phenyl
SMILES 字串
Br.O=C(CN1CCN(CC1)Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O.BrH/c22-19(18-9-5-2-6-10-18)16-21-13-11-20(12-14-21)15-17-7-3-1-4-8-17;/h1-10H,11-16H2;1H
InChI 密鑰
BYGQOUUMIHHYAW-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3