Merck
861553
Sigma-Aldrich
4-[N-(2,4-二氨基-6-蝶啶甲基)-N-甲氨基]苯甲酸 半盐酸盐 水合物
95%
别名:
N10-甲基-4-氨基-4-脱氧蝶酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H15N7O2 · 0.5HCl · xH2O
分子量:
343.56 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
255 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.Cl.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(O)=O.CN(Cc4cnc5nc(N)nc(N)c5n4)c6ccc(cc6)C(O)=O
InChI
1S/2C15H15N7O2.ClH.H2O/c2*1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13;;/h2*2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21);1H;1H2
InChI 密鑰
WNEOWYPFBJYPOO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves