Merck
688312
Sigma-Aldrich
2-溴-3-十二烷基噻吩
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H27BrS
分子量:
331.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.509
密度
1.105 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCc1ccsc1Br
InChI
1S/C16H27BrS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13-14-18-16(15)17/h13-14H,2-12H2,1H3
InChI key
IMILVTHOOISGRW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.