Merck
688150
Sigma-Aldrich
2-氯-4-苯基噻唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6ClNS
CAS号:
分子量:
195.67
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
54-58 °C
官能团
chloro
phenyl
SMILES字符串
Clc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H6ClNS/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
PNWMACLGSAOQCI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)