About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17BO2
CAS号:
分子量:
228.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
90%
表单
crystals
mp
49-68 °C
官能团
phenyl
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H17BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9H,1-4H3
InChI key
VEIORNIWTVJLCN-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3