Merck
686700
Sigma-Aldrich
2-氟-6-甲基苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8FN
CAS号:
分子量:
125.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.536
密度
1.082 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cccc(F)c1N
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI 密鑰
CMVJYZNBMRJICR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.1 °F
閃點(°C)
76.7 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)