Merck
686433
Sigma-Aldrich
3-氨基-4-溴苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BrNO2
CAS号:
分子量:
216.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
226-230 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Nc1cc(ccc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI key
TZFJADFQEBASQU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)