Merck
686077
Sigma-Aldrich
三氯化钪
hydrogen-storage grade, 99.9%
别名:
Scandium trichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ScCl3
CAS号:
分子量:
151.31
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
hydrogen-storage grade
质量水平
方案
99.9%
表单
powder
mp
960 °C (lit.)
密度
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
可索取 X 射线衍射图和金属纯度数据。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)