Merck
451266
Sigma-Aldrich
三氯化钪
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
别名:
Scandium chloride, Scandium trichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ScCl3
CAS号:
分子量:
151.31
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
anhydrous
质量水平
方案
99.99% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: scandium
杂质
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
960 °C (lit.)
密度
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于由熔盐混合物通过恒电位阴极还原形成镍-钪金属互化物薄膜。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Chem. Abstr., 123, 269239x-269239x (1995)
Tatejwa, K. et al.
Kidorui, 26, 74-74 (1995)
商品
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.