Merck
685224
Sigma-Aldrich
4-氨基-3-溴吡啶
97%
别名:
3-溴-4-吡啶胺, 3-溴-4-氨基吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5BrN2
CAS号:
分子量:
173.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
61-69 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Nc1ccncc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI key
DDQYSZWFFXOXER-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)