Merck
684953
Sigma-Aldrich
4-氟-2-甲基苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7FO
CAS号:
分子量:
138.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5260
密度
1.144 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(F)cc1C
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
ADCFIKGEGWFWEA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
180.0 °F - closed cup
閃點(°C)
82.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.