Merck
684864
Sigma-Aldrich
2,4-二氯-5-三氟甲基嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5HCl2F3N2
CAS号:
分子量:
216.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.475
密度
1.609 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl2F3N2/c6-3-2(5(8,9)10)1-11-4(7)12-3/h1H
InChI 密鑰
IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.9 °F
閃點(°C)
93.3 °C