Merck
684635
Sigma-Aldrich
5-溴-4,6-二氯嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4HBrCl2N2
CAS号:
分子量:
227.87
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
77-81 °C
官能团
bromo
chloro
SMILES字符串
Clc1ncnc(Cl)c1Br
InChI
1S/C4HBrCl2N2/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7/h1H
InChI key
BKLHHTTZTSYHBV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)