Merck
684406
Sigma-Aldrich
1,1′-双[(2S,5S)-2,5-二异丙基膦烷基]二茂铁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H48FeP2
分子量:
526.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
69.1-73.0 °C
SMILES 字串
[Fe].CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)P1[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CC(C)[C@@H]3CC[C@@H](C(C)C)P3[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/2C15H24P.Fe/c2*1-11(2)14-9-10-15(12(3)4)16(14)13-7-5-6-8-13;/h2*5-8,11-12,14-15H,9-10H2,1-4H3;/t2*14-,15-;/m00./s1
InChI 密鑰
CIIWEDVVKXIYFL-XRLMYZCVSA-N
應用
DuPhos and BPE Ligands: Highly Efficient Privileged Ligands
  • Chiral catalystic ligand used for enantioselective rhodium-catalyzed hydrogenation reactions
法律資訊
与 Kanata Chemical Technologies Inc. 联合销售,仅供研究使用。这些化合物由 E.I. du Pont de Nemours and Company 授权制造和销售,此许可不包括利用这些化合物制备在制药领域销售的产品的权利。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)