推荐产品
同位素純度
20 atom % 17O
分子量
99.80 by atom % calculation (20 atom % 17O)
濃度
~80 wt. % in H217O
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[17OH]P([17OH])([17OH])=[17O]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI 密鑰
NBIIXXVUZAFLBC-JCDJMFQYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1