About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H22N2O2
CAS号:
分子量:
214.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
93-97 °C
官能团
amine
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCCN1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-6-4-5-7-12-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
DIRUVVRMWMDZAE-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3