Merck
682667
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-(三氟甲氧基)苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6F3NO3
CAS号:
分子量:
221.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
138-142 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO3/c9-8(10,11)15-4-1-2-6(12)5(3-4)7(13)14/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
UXNGDCBPIGOZFO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)