Merck
682543
Sigma-Aldrich
2-溴-5-氟苯甲醚
99%
别名:
1-溴-4-氟-2-甲氧基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BrFO
CAS号:
分子量:
205.02
Beilstein:
3240536
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.542
bp
143-145 °C/760 mmHg
密度
1.5983 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
KGYXKRGMSUHYCY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F
閃點(°C)
90 °C