About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4FIO
CAS号:
分子量:
250.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
mp
36-40 °C
官能团
aldehyde
fluoro
iodo
SMILES字符串
Fc1cccc(I)c1C=O
InChI
1S/C7H4FIO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI key
DUCCBZWPROUBNU-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges