Merck
681148
Sigma-Aldrich
3-(3-溴苯基)丙酸
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4CH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
229.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
solid
mp
72-76 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)CCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
DWKWMFSWLCIMKI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)