Merck
681121
Sigma-Aldrich
4-溴-2-甲基苯酚
97%
别名:
4-溴邻甲酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7BrO
CAS号:
分子量:
187.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
63-67 °C
SMILES 字串
Cc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI 密鑰
IWJGMJHAIUBWKT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3