Merck
722480
Sigma-Aldrich
5-溴-2-甲基苯酚
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7BrO
CAS号:
分子量:
187.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
75-80 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(Br)cc1O
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI 密鑰
OONJCAWRVJDVBB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1