Merck
681113
Sigma-Aldrich
2-溴-4-氯苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(Br)CO2H
CAS号:
分子量:
235.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
157-161 °C
官能团
bromo
carboxylic acid
chloro
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
USMQLFCVCDEXAK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)